Tetraetilamonio hidróxido 35% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hidróxido de tetraetilamonio, Hidróxido de tetrilamonio
36560.22
36560.36
36560.A3
36560.22EA
80.5
EUR
36560.22
36560.36
36560.A3
Tetraetilamonio hidróxido 35% (w/w) en solución acuosa
Tetraetilamonio hidróxido
CAS No.: 77-98-5
Molecular Formula: C8H21NO
Formula Weight: 147.26
Physical Form: Liquid
Density: 1.023
Refractive Index: 1.4040
Merck Reference: 14,9201
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00009024
Formula:
C₈H₂₁NO MW: 147.26 g/mol Densidad: 1.023 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009024 Núm. CAS: 77-98-5 EINECS: 201-073-3 UN: 3267 ADR: 8 II Índice Merck: 14,9201 |