Tetraetilamonio hidróxido 35% (w/w) en solución acuosa, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43023.14
43023.22
43023.36
43023.14EA
47.5
EUR
43023.14
43023.22
43023.36
Tetraetilamonio hidróxido 35% (w/w) en solución acuosa, grado reactivo
Tetraetilamonio hidróxido
CAS No.: 77-98-5
Molecular Formula: C8H21NO
Formula Weight: 147.26
Physical Form: Liquid
Density: 1.023
Refractive Index: 1.4040
Sensitivity: Air Sensitive
Odour: Amine-like
Boiling Point: dec.
Beilstein Reference: 3912961
Merck Reference: 14,9201
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00009024
Formula:
C₈H₂₁NO Pto. Ebullición: Dec. Densidad: 1,023 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009024 Núm. CAS: 77-98-5 EINECS: 201-073-3 UN: 3267 ADR: 8,II Índice Merck: 14,9201 |