Tetrametilamonio hidróxido 10% in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
420511000
420515000
420510010
ACRO420511000EA
35.6
EUR
ACRO420511000
ACRO420515000
ACRO420510010
Tetrametilamonio hidróxido 10% in water
Tetrametilamonio hidróxido
Formula:
C₄H₁₃NO Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa) Densidad: 1 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008280 Núm. CAS: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with HCl | 9.5 to 10.5 % |
Refractive index | 1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |