Tetrametilamonio hidróxido 25% in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
420521000 420520010 420520050
ACRO420521000EA 44.4 EUR
ACRO420521000 ACRO420520010 ACRO420520050
Tetrametilamonio hidróxido 25% in water
Tetrametilamonio hidróxido
Formula: C₄H₁₃NO
Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 1,014 g/cm³
Pto. de inflamación: >95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008280
Núm. CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Refractive index 1.3780 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
Titration with HCl 23 to 27 %
GC ≥97.5 %