Tetrametilamonio hidróxido 10% en solución acuosa Reag. Ph. Eur. for polarography, for examination of steroids, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08123.0050 1.08123.0250
1.08123.0050EA 110 EUR
1.08123.0050 1.08123.0250
Tetrametilamonio hidróxido 10% en solución acuosa Reag. Ph. Eur. for polarography, for examination of steroids, Supelco®
Tetrametilamonio hidróxido
for polarography and for examination of steroids
Formula: C₄H₁₃NO
Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008280
Núm. CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric) ≥ 10.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.004 %
Ammonia and other amines ≤ 0.2 %
Ag (Silver) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Evaporation residue passes test
Ash ≤ 0.05 %
Suitability for polarography passes test