Tetrametilamonio hidróxido 25% (w/w) en solución acuosa , 99,9999% (metals basis), Electronic Grade
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
20932.AK
20932.K2
20932.AKEA
58.5
EUR
20932.AK
20932.K2
Tetrametilamonio hidróxido 25% (w/w) en solución acuosa , 99,9999% (metals basis), Electronic Grade
Tetrametilamonio hidróxido
Purity: 99.9999%
CAS No.: 75-59-2
Molecular Formula: C4H13NO
Formula Weight: 91.15
Physical Form: Liquid
Density: 1.016
Refractive Index: 1.3840
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: ca 102°
Beilstein Reference: 3558708
Merck Reference: 14,9224
UN No.: 1835
MDL No.: MFCD00008280
Formula:
C₄H₁₃NO Pto. Ebullición: ∼102 °C Densidad: 1,016 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008280 Núm. CAS: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8,II Índice Merck: 14,9224 |