Tetrametilamonio hidróxido 25% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de tetrametilamonio
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14748.0250 8.14748.1000 8.14748.9025
8.14748.0250EA 69.1 EUR
8.14748.0250 8.14748.1000 8.14748.9025
Tetrametilamonio hidróxido 25% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tetrametilamonio hidróxido
Formula: C₄H₁₃NO
Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008280
Núm. CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 110 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 23.33 hPa (20 °C)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material