Tetrametilamonio hidróxido 25% (w/w) in methanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hidróxido de tetrametilamonio
30833.09
30833.22
30833.36
30833.09EA
38.4
EUR
30833.09
30833.22
30833.36
Tetrametilamonio hidróxido 25% (w/w) in methanol
Tetrametilamonio hidróxido
CAS No.: 75-59-2
Molecular Formula: C4H13NO
Formula Weight: 91.15
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.865
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Like alcohol
Merck Reference: 14,9224
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008280
Formula:
C₄H₁₃NO MW: 91.15 g/mol Densidad: 0.865 Pto. de inflamación: 12 °C (54 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008280 Núm. CAS: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 2924 ADR: 3 II Índice Merck: 14,9224 |