Hidroxilamonio cloruro 10% en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Atención
MC310297.5000 MC310297.7000 MC310297.9010 MC310297.1000
PRLSMC310297.5000EA 0 EUR
PRLSMC310297.5000 PRLSMC310297.7000 PRLSMC310297.9010 PRLSMC310297.1000
Hidroxilamonio cloruro 10% en solución acuosa
Hidroxilamonio cloruro
Formula: NH₂OH·HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051089
Núm. CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2