Amoníaco en solución 10%, AnalaR NORMAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de amonio
190064VEA 57.8 EUR
190064V VWRC190065W 190063U
Amoníaco en solución 10%, AnalaR NORMAPUR®
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
Densidad: 0,957 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza 9,0 - 11,0 %
Appearance Clear colourless liquid
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO₄ (Phosphate) Max. 0.1 ppm
S (Sulphide) Max. 0.1 ppm
SO₄ (Sulphate) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.5 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.1 ppm
Na (Sodium) Max. 1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.05 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.2 ppm