Amoníaco en solución 25% 100 ml/l solution
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
85163.320 85163.360 85163.410
PRLS85163.320EA 0 EUR
PRLS85163.320 PRLS85163.360 PRLS85163.410
Amoníaco en solución 25% 100 ml/l solution
Amoníaco en solución
Concentrated solution to dilute to 100 mL/L.
Formula: NH₃
Densidad: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ADR: 8,III