Amoníaco en solución 20%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de amonio
21180.242EA 33.2 EUR
21180.242 21180.297 21180.366 21180.446
Amoníaco en solución 20%, GPR RECTAPUR®
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Densidad: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 18 - 22 %
Density (20/4) 0.910 - 0.930
Evaporation residue Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm