Amoníaco en solución 25%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
1133.1000EA 34.4 EUR
1133.1000 1133.2500 1133.9025
Amoníaco en solución 25%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
Pto. Ebullición: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –60…–57,5 °C
Densidad: 0,907 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 25 %
Evaporation residue Max. 20 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 8 ppm
Total S (as SO4) Max. 1 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
CO3 (as CO2) Max. 15 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.1 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Na (Sodium) Max. 2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm