Amoníaco en solución 25%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
21191.364EA 52.1 EUR
21191.364 21191.450
Amoníaco en solución 25%, TECHNICAL
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
Pto. Ebullición: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –60…–57,5 °C
Densidad: 0,907 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 24 - 26 %