Amoníaco en solución 28 - 30% (w/w) in water para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
205840010 205840025 205840100 205840250
ACRO205840010EA 42.8 EUR
ACRO205840010 ACRO205840025 ACRO205840100 ACRO205840250
Amoníaco en solución 28 - 30% (w/w) in water para análisis
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
Pto. Ebullición: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 0,91 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011418
Núm. CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 % (105 °C)
Titration with HCl 28.0 to 30.0 % (As NH3)
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Carbonate (as CO2) ≤0.006 %
Iron (Fe) ≤0.25 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Oxidizing substance Passes test