Amoníaco en solución 28%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
6005.1000EA 44.41 EUR
6005.1000 6005.2500 6005.9025
Amoníaco en solución 28%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
Pto. Ebullición: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –60…–57,5 °C
Densidad: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Exceeds ACS Specifications
Assay (as NH3) (acidimetric) 28.0 - 30.0 %
Appearance passes test
Carbon Dioxide (CO2) max. 0.002 %
Color (APHA) max. 5
Chloride (Cl) max. 0.5 ppm
Residue after Ignition max. 0.001 %
Specific Gravity at 60°/60°F 0.896 - 0.902
Substances Reducing KMnO4 passes test
Trace Impurities (in ppm)
Arsenic and Antimony (as As) max. 3
Aluminium (Al) max. 0.2
Boron (B) max. 0.05
Barium (Ba) max. 0.3
Chromium (Cr) max. 0.1
Copper (Cu) max. 0.1
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.2
Manganese (Mn) max. 0.1
Nickel (Ni) max. 0.1
Lead (Pb) max. 0.2
Tin (Sn) max. 0.1
Titanium (Ti) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1
Heavy Metals (as Pb) max. 0.5
Nitrate (NO3) max. 2
Phosphate (PO4) max. 0.4
Sulfate (SO4) max. 2