Amoníaco en solución 28 - 30%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de amonio
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05423.9180 1.05423.9025 1.05423.1011 1.05423.2511
1.05423.9180EA 1110 EUR
1.05423.9180 1.05423.9025 1.05423.1011 1.05423.2511
Amoníaco en solución 28 - 30%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Pto. Ebullición: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –60…–57.5 °C
Densidad: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -72 °C
Boiling Point 32 °C
Vapor Pressure 635 hPa (20 °C)
Explosion Limit 15.4 - 33.6 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly alkaline
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material