Amoníaco en solución 28%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de amonio
21182.294EA 31.1 EUR
21182.294 21182.363
Amoníaco en solución 28%, GPR RECTAPUR®
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Pto. Ebullición: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –60…–57.5 °C
Densidad: 0.898 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 28 - 32 %
Density (20/4) 0.880 - 0.910
Evaporation residue Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm