Amoníaco en solución 28%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de amonio
21190.326EA 68.4 EUR
21190.326 21190.246 21190.292 21190.361
Amoníaco en solución 28%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Pto. Ebullición: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –60…–57.5 °C
Densidad: 0.898 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 28.0 - 32.0 %
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.880 - 0.910
Evaporation residue Max. 10 ppm
Silica Max. 10 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 4 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
CO3 (Carbonate) Max. 10 ppm
NO2 (Nitrite) Max. 2 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0.5 ppm
S (Sulphide) Max. 0.1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 2 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.03 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.01 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.3 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.01 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Li (Lithium) Max. 0.01 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.01 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.05 ppm
V (Vanadium) Max. 0.01 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.02 ppm
Zr (Zirconium) Max. 0.05 ppm