Amoníaco en solución ∼32%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de amonio
21192.298EA 31.1 EUR
21192.298 21192.323 21192.367
Amoníaco en solución ∼32%, GPR RECTAPUR®
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
Pto. Ebullición: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –60…–57,5 °C
Densidad: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 28 - 33 %
Density (20/4) 0.880 - 0.910
Evaporation residue Max. 100 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
CO3 (Carbonate) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm