Amoníaco en solución 32%, extra puro, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05426.1011 1.05426.2511
1.05426.1011EA 35.3 EUR
1.05426.1011 1.05426.2511
Amoníaco en solución 32%, extra puro, Supelco®
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
Pto. Ebullición: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -91.5 °C
Boiling Point 37.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 837 hPa (20 °C)
Explosion Limit 15.4 - 33.6 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly alkaline
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material