Amoníaco en solución 33%, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
6125.1000EA 38.8 EUR
6125.1000 6125.2500
Amoníaco en solución 33%, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
Pto. Ebullición: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –60…–57,5 °C
Densidad: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (as NH3) (acidimetric) 30 - 33 %
Chloride (Cl) max. 0.002 %
Residue after Ignition max. 0.003 %
Substances Reducing KMnO4 max. 0.0008 %
Sulfate (SO4) max. 0.003 %
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 1