Sulfuro de amonio 20% en solución acuosa, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
21352.292EA
235
EUR
21352.292
21352.441
Sulfuro de amonio 20% en solución acuosa, GPR RECTAPUR®
Sulfuro de amonio
Formula:
H₈N₂S |
Número MDL:
MFCD00010892 Núm. CAS: 12135-76-1 EINECS: 235-223-4 UN: 2683 ADR: 8 (3, 6.1),II |
Resultados test especificaciones
Assay (as (NH4)2S from sulphide) | 17 - 23 % |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.05 % |