Sulfuro de amonio 40 - 44% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
40509.AE
40509.AP
40509.AEEA
105
EUR
40509.AE
40509.AP
Sulfuro de amonio 40 - 44% (w/w) en solución acuosa
Sulfuro de amonio
CAS No.: 12135-76-1
Molecular Formula: (NH4)2S
Formula Weight: 68.14
Physical Form: Liquid
Appearance: Yellow to orange
Odour: Stench
UN No.: 2683
MDL No.: MFCD00010892
Formula:
H₈N₂S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010892 Núm. CAS: 12135-76-1 EINECS: 235-223-4 UN: 2683 ADR: 8,II |