Hidrazina solución 24-26% (by iodometry), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
15622-1L 15622-6X1L
15622-1LEA 102.85 EUR
15622-1L 15622-6X1L
Hidrazina solución 24-26% (by iodometry), Fluka™
Hidrazina
Beilstein Number: 878137
Formula: H₄N₂
Densidad: 1,010 g/cm³
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011417
Núm. CAS: 302-01-2
EINECS: 206-114-9
UN: 3293
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric) 24 - 26 %