Hidracinio hidrato 55% en solución acuosa (∼35% w/w N₂H₄)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
296815000 296810025 296811000
ACRO296815000EA 62.4 EUR
ACRO296815000 ACRO296810025 ACRO296811000
Hidracinio hidrato 55% en solución acuosa (∼35% w/w N₂H₄)
Hidracinio hidrato
Formula: NH₂NH₂·xH₂O
Pto. de fusión: –65 °C
Densidad: 1,023 g/cm³
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149931
Núm. CAS: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
UN: 3293
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Refractive index 1.3860 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.021 to 1.025 g/ml
Titration with HCl 54.5 to 55.5 % (N2H4.xH2O)