Hidracinio hidrato 80% 80% (∼51% w/w N₂H₄)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hidracinio hidróxido
209592500 209590010
ACRO209592500EA 42.4 EUR
ACRO209592500 ACRO209590010
Hidracinio hidrato 80% 80% (∼51% w/w N₂H₄)
Hidracinio hidrato
Formula: NH₂NH₂·xH₂O
MW: 32.05 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 1.028 g/cm³
Pto. de inflamación: 91 °C
Número MDL: MFCD00149931
Núm. CAS: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4110 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.027 to 1.030 g/ml
Titration with HCl 78.9 to 80.5 % (N2H4.H2O)