Hidracinio hidrato 80% ≥80% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Hidracinio hidróxido
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04604.9055 8.04604.0250 8.04604.1000
8.04604.9055EA 1520 EUR
8.04604.9055 MERC8.04604.0250 MERC8.04604.1000
Hidracinio hidrato 80% ≥80% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Hidracinio hidrato
Formula: NH₂NH₂·xH₂O
MW: 32.05 g/mol (anhy)
Densidad: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149931
Núm. CAS: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8 (6.1) II