Hierro (III) cloruro 41% aqueous solution, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Tricloruro de hierro
24212.298EA 112 EUR
24212.298 24212.367 24212.447
Hierro (III) cloruro 41% aqueous solution, TECHNICAL
Hierro (III) cloruro
Formula: FeCl₃
MW: 162.21 g/mol
Pto. Ebullición: 315
Pto. de fusión: 260
Número MDL: MFCD00011005
Núm. CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 2582
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,04048
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 38 - 42 %