Hierro (III) cloruro 55% en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
MC312531.6000 MC312531.8000
PRLSMC312531.6000EA 0 EUR
PRLSMC312531.6000 PRLSMC312531.8000
Hierro (III) cloruro 55% en solución acuosa
Hierro (III) cloruro
Formula: FeCl₃
Número MDL: MFCD00011005
Núm. CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 2582
ADR: 8,III