L-Cisteína clorhidrato anhidro monohidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-(+)-Cisteína, clorhidrato monohidrato, H-Cys-OH.HCl.H2O
A10389.14 A10389.22 A10389.36
A10389.14EA 36.2 EUR
A10389.14 A10389.22 A10389.36
L-Cisteína clorhidrato anhidro monohidrato ≥99%
L(+)-Cisteína, clorhidrato monohidrato
Purity: 99% CAS No.: 7048-04-6 Molecular Formula: C3H7NO2S.HCl.H2O Formula Weight: 175.64 (157.62anhy) pH: 1-2 Melting Point: ca 175° dec. Beilstein Reference: 5158059 Merck Reference: 14,2781 Optical Rotation: +5.5° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00065606
Formula: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
MW: 175.64 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 175 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065606
Núm. CAS: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Índice Merck: 13,02810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18703c57a6b5f299a5f38f5d92b333d3d65de497&vid=10395059845247050509d84df67aefcb3c98806c&prid=web&clid=SAPDAM