Paladio 5% on barium sulphate, en polvo hydrogenation catalyst, hecha por reducción
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11722.14 11722.22 11722.88
11722.14EA 468 EUR
11722.14 11722.22 11722.88
Paladio 5% on barium sulphate, en polvo hydrogenation catalyst, hecha por reducción
Palladium
Appearance: Grey-black MDL No.: MFCD03613605
Formula: Pd
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6