Paladio 5% on barium sulphate, en polvo hydrogenation catalyst (oxidised form), no reducido
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
21162.09 21162.18
21162.09EA 187 EUR
21162.09 21162.18
Paladio 5% on barium sulphate, en polvo hydrogenation catalyst (oxidised form), no reducido
Palladium
Appearance: Pale brown MDL No.: MFCD03613605
Hydrodehalogenation, Rosenmund reduction, asymetric hydrogenation
Formula: Pd
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6