L-Cisteína clorhidrato anhidro monohidrato, Millipore®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: (R)-(+)-Cisteína, clorhidrato monohidrato, H-Cys-OH.HCl.H2O
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02839.0025 1.02839.0100 1.02839.1000 1.02839.9010
1.02839.0025EA 50.2 EUR
1.02839.0025 1.02839.0100 1.02839.1000 1.02839.9010
L-Cisteína clorhidrato anhidro monohidrato, Millipore®
L(+)-Cisteína, clorhidrato monohidrato
Formula: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
MW: 175.64 g/mol
Pto. de fusión: 168…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065606
Núm. CAS: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Índice Merck: 13,02810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18703c57a6b5f299a5f38f5d92b333d3d65de497&vid=10395059845247050509d84df67aefcb3c98806c&prid=web&clid=SAPDAM