L(+)-Histidina monoclorhidrato monohidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (S)-(+)-Histidina monoclorhidrato monohidrato, His HCl monohidrato, (S)-(+)-Histidina HCl monohidrato, H-His-OH.HCl.H2O
A17627.18 A17627.30 A17627.36
A17627.18EA 48 EUR
A17627.18 A17627.30 A17627.36
L(+)-Histidina monoclorhidrato monohidrato ≥99%
L(+)-Histidina monoclorhidrato monohidrato
Purity: 99% CAS No.: 5934-29-2 Molecular Formula: C6H9N3O2.HCl.H2O Formula Weight: 209.63 (191.62anhy) Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 4168261 Merck Reference: 14,4720 Optical Rotation: +10° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00151027
Formula: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
Pto. de fusión: ∼ 240 °C (desc.)
Densidad: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151027
Núm. CAS: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Índice Merck: 14,4720
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=8aacf6dc4ef5382410cb743498272b48c3c36999&prid=web&clid=SAPDAM