L(+)-Histidina monoclorhidrato monohidrato, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: (S)-(+)-Histidina monoclorhidrato monohidrato, His HCl monohidrato, (S)-(+)-Histidina HCl monohidrato, H-His-OH.HCl.H2O
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04350.0025 1.04350.0100 1.04350.0500 1.04350.9010
1.04350.0025EA 59.3 EUR
1.04350.0025 1.04350.0100 1.04350.0500 1.04350.9010
L(+)-Histidina monoclorhidrato monohidrato, Millipore®
L(+)-Histidina monoclorhidrato monohidrato
Formula: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
MW: 209,63 g/mol
Pto. de fusión: 259 °C
Densidad: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151027
Núm. CAS: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Índice Merck: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=8aacf6dc4ef5382410cb743498272b48c3c36999&prid=web&clid=SAPDAM