di-Sodio oxalato concentrate for dilution to 0.1 N en solución acuosa, Acculute™ standard volumetric solution
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Oxalato de disodio
88626.LQ
88626.LS
88626.LQEA
88.6
EUR
88626.LQ
88626.LS
di-Sodio oxalato concentrate for dilution to 0.1 N en solución acuosa, Acculute™ standard volumetric solution
di-Sodio oxalato
CAS No.: 62-76-0
Molecular Formula: Na2C2O4
Formula Weight: 134.00
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00012465
Formula:
Na₂C₂O₄ MW: 134 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012465 Núm. CAS: 62-76-0 EINECS: 200-550-3 |