EDTA sal disódica concentrate for dilution to 0.01 mol en solución acuosa, ConvoL NORMADOSE® solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodioÁcido etilendiaminotetraacético sal disódicaÁcido edético sal disódicaIdranal III
Dosis para preparar 1 l de solución
32068.603EA 40.5 EUR
32068.603
EDTA sal disódica concentrate for dilution to 0.01 mol en solución acuosa, ConvoL NORMADOSE® solución volumétrica
EDTA sal disódica
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070672
Núm. CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C) 0.00995 - 0.01005 mol/l