Ácido sulfúrico concentrate for dilution to 1 L, 0.5 M H2SO4 (1.0 N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
38294-1EA 38294-6X1EA
38294-1EAEA 34.2 EUR
38294-1EA 38294-6X1EA
Ácido sulfúrico concentrate for dilution to 1 L, 0.5 M H2SO4 (1.0 N) solución volumétrica, Fluka™
Ácido sulfúrico
Concentrate for 1 L standard solution
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: >100 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.180 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective