Potasio hidróxido concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KOH (0.1N) Volumetric, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
38070-1EA 38070-6X1EA
38070-1EAEA 50 EUR
38070-1EA 38070-6X1EA
Potasio hidróxido concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KOH (0.1N) Volumetric, Fluka™
Potasio hidróxido
Concentrate for 1L standard solution
Formula: KOH
MW: 56.11 g/mol
Pto. Ebullición: >100 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 360
Densidad: 1.140 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,07806
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective