Potasio hidróxido concentrate for dilution to 0.5 N aqueous solution, Acculute™ Standard Volumetric Solution
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
88602.LQ 88602.LS
88602.LQEA 67.5 EUR
88602.LQ 88602.LS
Potasio hidróxido concentrate for dilution to 0.5 N aqueous solution, Acculute™ Standard Volumetric Solution
Potasio hidróxido
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
Formula: KOH
MW: 56.11 g/mol
Pto. Ebullición: 1320
Pto. de fusión: 360
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,07806