Potasio hidróxido concentrate for dilution to 1L, 1.0 M KOH (1.0N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
38073-1EA 38073-6X1EA
38073-1EAEA 54 EUR
38073-1EA 38073-6X1EA
Potasio hidróxido concentrate for dilution to 1L, 1.0 M KOH (1.0N) solución volumétrica, Fluka™
Potasio hidróxido
Concentrate for 1L standard solution
Formula: KOH
Pto. Ebullición: 100 °C
Densidad: 1,29…1.37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective