2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: TTC
A10870.09 A10870.18 A10870.30
A10870.09EA 66.9 EUR
A10870.09 A10870.18 A10870.30
2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro ≥98%
2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro
Purity: 98% CAS No.: 298-96-4 Molecular Formula: C19H15ClN4 Formula Weight: 334.81 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystals Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White to pale yellow Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 3923356 Merck Reference: 14,9744 MDL No.: MFCD00011963
Useful indicator for reducing substances
Formula: C₁₉H₁₅ClN₄
MW: 334.81 g/mol
Pto. Ebullición: ∼360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 250 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011963
Núm. CAS: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
Índice Merck: 14,9744