Plata nitrato concentrate for dilution to 0.1 N en solución acuosa, Acculute™ standard volumetric solution
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
88614.LQ 88614.LS
88614.LQEA 142 EUR
88614.LQ 88614.LS
Plata nitrato concentrate for dilution to 0.1 N en solución acuosa, Acculute™ standard volumetric solution
Plata nitrato
CAS No.: 7761-88-8 Molecular Formula: AgNO3 Formula Weight: 169.87 Physical Form: Liquid Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless UN No.: 3093 MDL No.: MFCD00003414
Formula: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Pto. Ebullición: 444
Pto. de fusión: 210
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003414
Núm. CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3093
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM