Plata nitrato concentrate for dilution to 1L, 0.1 M AgNO3 (0.1N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
38310-1EA 38310-6X1EA
38310-1EAEA 105 EUR
38310-1EA 38310-6X1EA
Plata nitrato concentrate for dilution to 1L, 0.1 M AgNO3 (0.1N) solución volumétrica, Fluka™
Plata nitrato
Concentrate for 1L standard solution
Formula: AgNO₃
Pto. Ebullición: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003414
Núm. CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective