2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro ≥98% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atención
Sinónimos: TTC
M-Clarity™ quality level = MQ200
T8877-100G T8877-5G T8877-10G T8877-25G T8877-50G
T8877-100GEA 488 EUR
T8877-100G T8877-5G T8877-10G T8877-25G T8877-50G
2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro ≥98% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro
Formula: C₁₉H₁₅ClN₄
MW: 334.81 g/mol
Pto. Ebullición: ∼360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 235
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011963
Núm. CAS: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
Índice Merck: 13,09815
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c333c35973a3c23046a4cf82f13618dcc1c7d9ac&vid=64898dcfe1e696e6f65ede885a0d2331e18e3b01&prid=web&clid=SAPDAM