2,2,2-Trifluoroetilamina clorhidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14904.09
A14904.18
A14904.22
A14904.09EA
95.1
EUR
A14904.09
A14904.18
A14904.22
2,2,2-Trifluoroetilamina clorhidrato 98%
2,2,2-Trifluoroetilamina clorhidrato
Purity: 98%
CAS No.: 373-88-6
Molecular Formula: C2F3H4N.HCl
Formula Weight: 135.52
Melting Point: 218° subl.
Beilstein Reference: 3652103
Formula:
C₂H₅ClF₃N Pto. de fusión: 218 °C (subl.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012875 Núm. CAS: 373-88-6 EINECS: 206-771-1 |