Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato 99
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-Amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol, clorhidrato, Trometamol clorhidrato, Tris(hidroximetil)aminometano clorhidrato, TRIS HCl, THAM HCl
A11379.0B
A11379.18
A11379.30
A11379.0BEA
314
EUR
A11379.0B
A11379.18
A11379.30
Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato 99
Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato
Purity: 99+%
CAS No.: 1185-53-1
Molecular Formula: C4H11NO3.HCl
Formula Weight: 157.60
pH: 3.5-5.0
Melting Point: ca 152° dec.
Beilstein Reference: 3675235
MDL No.: MFCD00012590
Formula:
NH₂C(CH₂OH)₃·HCl MW: 157.6 g/mol Pto. de fusión: ∼ 152 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012590 Núm. CAS: 1185-53-1 EINECS: 214-684-5 Índice Merck: 12,09902 |