Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato ≥99.5%, grado ultrapuro
Proveedor: VWR Chemicals
0234-1KGEA
327
EUR
0234-1KG
0234-500G
0234-12KG
0234-5KG
Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato ≥99.5%, grado ultrapuro
Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato
Reagent for stabilisation of buffer formulations and electrophoresis of biological molecules.
Formula:
NH₂C(CH₂OH)₃·HCl Pto. de fusión: 150…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012590 Núm. CAS: 1185-53-1 EINECS: 214-684-5 Índice Merck: 12,09902 |
|
Resultados test especificaciones
Calcium | ≤0.0005% |
Copper | ≤0.0001% |
DNase | none detected |
Insolubles | ≤0.001% |
Iron | ≤0.001% |
Lead | ≤0.0005% |
Magnesium | ≤0.0005% |
Manganese | ≤0.0005% |
pH (0.1M, Water) @25 °C | 4.2 – 4.9 |
Protease | none detected |
Purity (Titration) | ≥99.5% |
RNase | none detected |
Zinc | ≤0.0005% |