Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato
Proveedor: PanReac AppliChem
A1087.0500 A1087.1000 A1087.5000
A1087.0500EA 142 EUR
A1087.0500 A1087.1000 A1087.5000
Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato
Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012590
Núm. CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Índice Merck: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM